Learn More
Iodid-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083614 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12942135
Marke: Fisher Chemical A 022 250
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iod
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix Water
Menge 250 ml