Learn More
Jodid-Jodat-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15605210 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15605210 6 x 1 ea. 6 Stück
15695200 1 St. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15605210 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. 380616X1EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für 1 l Standardlösung, 0.05 M I2 (0.1 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0 , 7553-56-2 , 7758-05-6 , 7732-18-5
Summenformel IK
MDL-Nummer MFCD00011355
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodid, Kaliumiodid KI, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Kaliummonoiodid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodid-Iodat-Konzentrat
Namenshinweis Für 1 l Standardlösung, 0.05 M I2 (0.1 N)
CAS Min. % >10.0000%
CAS Max. % <30.0000%, <20.0000%
Physikalische Form Konzentrat
Menge 6 x 1 ea.
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3587194
IUPAC-Name Kalium; Iodid
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
Verpackung Ampulle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodide Iodate concentrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodate, Potassium iodide, iodine