Learn More
Iodsäure, TRC
Artikelnummer. 30389915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389915 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389915 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI66672510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodic Acid
CAS 7782-68-5
Menge 10 g
Summenformel HIO3
Synonym Hydrogen Iodate, Hydrogen Iodate (HIO3)
InChI-Formel InChI=1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
SMILES OI(=O)=O
IUPAC-Name Jodsäure
Molekulargewicht (g/mol) 175.91
Formelmasse 175.897
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.