Learn More
Iodsäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-43790
Click to view available options
Menge:
50g
250g
1kg
Verpackung:
Glasflasche
7782-68-5
HIO3
175.909
MFCD00011348
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
24345
CHEBI:24857
Jodsäure
OI(=O)=O
7782-68-5
HIO3
175.909
MFCD00011348
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
24345
CHEBI:24857
Jodsäure
OI(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iodic acid
Farbe Weiß bis Beige
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt 110,0 °C
Dichte 4,6200g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4,62
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Menge 50g
Strukturformel HIO3
Physikalische Form Kristallpulver
Merck Index 15, 5056
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:2690g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Salpetersäure, löslich in verdünntem Alkohol, unlöslich in absolutem Alkohol, Äther und Chloroform
Formelmasse 175.91
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analyse