Learn More
Asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-PRO-90
Typ 90 Sicherheitsschrank ION-PRO-90 Modell IO90.195.120.PS.WDC Korpusfarbe anthrazitgrau (RAL 7016) und Türen in enzianblau (RAL 5010) mit Fachboden gelocht, Bodenauffangwanne (Stahlblech)
7510.00 CHF - 7890.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 14470-1, CE |
---|---|
Innentiefe (angloamerikanisch) | 20,551 in. |
Außentiefe (metrisch) | 615 mm |
Innentiefe (metrisch) | 522 mm |
Farbe | Anthracite Gray, Gentian Blue |
Produktcode | Marke | Anzahl Einschübe | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Einschübe | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17926090
|
Asecos™
4142904741386 |
3 | 502 kg |
7510.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17966070
|
Asecos™
4142904741387 |
4 | 508.5 kg |
7635.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17966090
|
Asecos™
4142904741388 |
5 | 515 kg |
7765.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17996090
|
Asecos™
4142904741389 |
6 | 521.5 kg |
7890.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien
Funktion / Konstruktion:
- Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- Bequemes Ein- und Auslagern: Öffnen Sie zwei Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand
- Ab Werk ausgestattet mit potentialfreiem Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung. Optional erhältlich mit Relais- oder Fernmeldemodul zur Alarmweiterleitung
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (scließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün). Dauerhafte Verriegelung der Türen durch automatische 2-Punktverriegelung
- Integrierter Transportsockel: im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Rauchmelder und Temperatursensor für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik
- Druckentlastungsöffnung im Kopfteil
- Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen
- LED Funktionsanzeige mit optischem und akustischem Alarm für das schnelle Erkennen eines Notfalls ohne Öffnen der Schranktüren
- Brandunterdrückungssystem: Automatische Auslösung bei einem Brand im Schrankinneren
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- Typgeprüft gemäß EN 14470-1
- CE konform
Spezifikation
EN 14470-1, CE | |
615 mm | |
Anthracite Gray, Gentian Blue | |
615 x 1193 x 1953 mm | |
76,890 in. | |
Flammables Storage Cabinet | |
Wing | |
64,842 in. | |
1647 mm | |
75 kg | |
2 | |
Powder-coated, Textured | |
1193 mm |
20,551 in. | |
522 mm | |
24,213 in. | |
522 x 1050 x 1647 mm | |
Gypsum, Sheet Steel | |
46,969 in. | |
Safe Passive Storage of Lithium-ion Batteries | |
1953 mm | |
Cabinet and Interior Equipment, Bottom Collecting Sump | |
IO90.195.120.PS.WDC | |
Perforated | |
41,339 in. | |
1050 mm |
For indoor use only.