Learn More
Asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-PRO-90
Typ 90 Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-PRO-90 Modell IO90.195.120.PC.WDC Korpusfarbe anthrazitgrau (RAL 7016) und Türen in enzianblau (RAL 5010) mit Fachboden gelocht (Stahlblech), Steckdosenleiste, Bodenauffangwanne (Stahlblech)
9065.00 CHF - 9920.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 14470-1, CE
Innentiefe (angloamerikanisch) 20,551 in.
Außentiefe (metrisch) 615 mm
Innentiefe (metrisch) 522 mm
Farbe Anthracite Gray, Gentian Blue
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Anzahl Einschübe Gewicht (metrisch) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Einschübe Gewicht (metrisch) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17986090
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Asecos™
4126904741395
3 518 kg Cabinet and Interior Equipment, 3 Socket Strips (Swiss), Bottom Collecting Sump
9065.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17956090
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Asecos™
4126904741396
4 525.5 kg Cabinet and Interior Equipment, 4 Socket Strips (Swiss), Bottom Collecting Sump
9350.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17936100
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Asecos™
4126904741397
5 533 kg Cabinet and Interior Equipment, 5 Socket Strips (Swiss), Bottom Collecting Sump
9635.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17926100
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Asecos™
4126904741398
6 540.5 kg Cabinet and Interior Equipment, 6 Socket Strips (Swiss), Bottom Collecting Sump
9920.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sichere aktive und passive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien
Funktion / Konstruktion:
  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Bequemes Ein- und Auslagern: Öffnen Sie zwei Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand
  • Ab Werk ausgestattet mit potentialfreiem Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung. Optional erhältlich mit Relais- oder Fernmeldemodul zur Alarmweiterleitung
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (scließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün). Dauerhafte Verriegelung der Türen durch automatische 2-Punktverriegelung
  • Integrierter Transportsockel: im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Rauchmelder und Temperatursensor für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik
  • Entlüftungsaufsatz zur Vermeidung von Wärmestau während des Akku-Ladevorgangs
  • Druckentlastungsöffnung im Kopfteil
  • Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen
  • LED Funktionsanzeige mit optischem und akustischem Alarm für das schnelle Erkennen eines Notfalls ohne Öffnen der Schranktüren
  • Brandunterdrückungssystem: Automatische Auslösung bei einem Brand im Schrankinneren
Zertifikate
  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • Typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • CE konform
Spezifikation
Spezifikation
EN 14470-1, CE
615 mm
Anthracite Gray, Gentian Blue
615 x 1193 x 2224 mm
87,559 in.
Flammables Storage Cabinet
Wing
64,842 in.
1647 mm
IO90.195.120.PC.WDC
Perforated
41,339 in.
1050 mm
20,551 in.
522 mm
24,213 in.
522 x 1050 x 1647 mm
Gypsum, Sheet Steel
46,969 in.
Safe Active and Passive Storage of Lithium-ion Batteries
2224 mm
75 kg
2
Powder-coated, Textured
1193 mm
Dokumentation
Product Certifications
For indoor use only.