Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO PCR Cloning Kit for Subcloning
Artikelnummer. 10434012
Click to view available options
Menge:
25 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10434012
Marke: Invitrogen™ K283020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Linearisierter und Topoisomerase I-aktivierter pCR™-Blunt II-TOPO™ Vektor; Salzlösung; dNTPs; Kontroll-Template; M13-Vorwärts- und M13-Rückwärtsprimer; steriles Wasser; One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli; S.O.C.-Medium; superhelikales pUC19-Kontrollplasmid
Kombiniert die einzigartige Zero Background™ Technologie mit dem Vektor pCR™-Blunt II-TOPO für ein einfaches, hocheffizientes Klonen von PCR-Produkten mit stumpfen Enden
  • Einzigartige Technologie zur Minimierung von Hintergrundsignalen
  • Fordern Sie Ihren Klon an: 95 % Effizienz
  • Mehrere Primerbindungsstellen (T7, T3, M13F, M13R) machen die Sequenzanalyse oder PCR einfach und bequem
  • Kanamycin- und Zeocin-Resistenzgene für Ihre individuelle Auswahl
  • Praktische, validierte Restriktionsstellen in MCS für weiteres Subklonieren
  • Enthält Machl™ TR1-kompatible Zellen für schnelles MiniPrep und verkürzt die Klonierungszeit.
Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Klonierung, Methylierungsanalyse, PCR-Klonierung, RNAi, Epigenetik und Non-Coding RNA-Forschung, Sequenzierung von Bisulfit-Treated DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm Mach1™
Klonierungsmethode Blunt TOPO™
Inhalt und Lagerung Box 1:
• Linearisiertes und Topoisomerase I-aktiviertes pCR™ Blunt II-TOPO™ Vektor
• Salzlösung
• dNTPs
• Kontroll-Template
• M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer
• Steriles Wasser
Bei -5 bis -30 °C lagern.
Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate stabil.
Box 2:
• One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli
• S.O.C.-Medium
• Superhelikales pUC19-Kontrollplasmid
Bei -68 bis -85 °C lagern.
Format Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatin-Biologie
Produktlinie One Shot
Produkttyp PCR-Klonierungskit
Menge 25 Reaktionen
Vektor Blunt DNA-Klonierungsvektoren