Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR-Klonierungskit für die Sequenzierung, ohne kompetente Zellen
Product Code. 11513837
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Reaktionen
25 Reaktionen
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11513837 10 Reaktionen 1 Stück
11533837 25 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11513837 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 450159
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 CHF
    546.65 CHF / 10 Reaktionen
    Sparen 35.35 CHF
    6% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Topoisomerase I-aktivierte pCR™4Blunt-TOPO™ Vektor; Salzlösung; dNTPs; Kontroll-Template; T3, T7, M13 Vorwärts- und M13 Rückwärtsprimer; Kontroll-PCR-Primer; steriles Wasser
Eine hocheffiziente, 5-minütige Klonierungsreaktion zum direkten Einfügen von Proofreading-Polymerase-amplifizierten PCR-Produkten mit stumpfen Enden in einen Plasmidvektor für die Sequenzierung
Verwendet den pCR4Blunt TOPO™ Vektor mit spezieller Sequenzierung der Primerstellen, die bei jeder Reaktion mehr Insertsequenz und weniger Vektorsequenz ergeben. Enthält alle notwendigen Hilfsmittel zur Klonierung und Selektion rekombinanter Vektoren, die das PCR-Fragment Ihrer Wahl enthalten. Resistent gegen Ampicillin (AMPR) und Kanamycin (KanR).
pCR4Blunt TOPO Vektor: Optimiert für die Sequenzierung
Der pCR4Blunt TOPO Vektor besitzt eine minimierte multiple Klonierungsstelle (MCS) und somit eine kürzere Distanz zwischen den Bindungsstellen der Sequenzierprimer und dem Insert (ab 33 bp). Dadurch ergeben die Sequenzierreaktionen weniger Vektorsequenz und mehr Insertsequenz. Der pCR4Blunt TOPO Vektor bietet Bindungsstellen für vier standardmäßige Sequenzierprimer: M13 forward, M13 reverse, T7 und T3. Davon enthalten die Kits je einen Aliquot.
pCR4Blunt TOPO Klon-Selektion und -Manipulation
Der pCR4Blunt TOPO Vektor enthält Ampicillin- und Kanamycin-Resistenzmarker und eine LacZα-ccdB-Genfusion für die Positivselektion und das Blau-Weiß-Screening. Die verkürzte multiple Klonierungsstelle des Vektors umfasst flankierende EcoRI-Schnittstellen für eine vereinfachte Exzision klonierter PCR-Produkte und eine einzelne Sse8387I-Stelle für Nested Deletions vor der Sequenzierung. T7- und T3-Promoter sind auch für die In-vitro-Transkription vorhanden.
Vereinfachte TOPO-basierte Klonierung
Mit dem TOPO-Verfahren sind für die Klonierung weder PCR-Primer mit spezifischen integrierten Sequenzen, noch Post-PCR-Verfahren, Vektorpräparation oder andere zeitintensive Schritte zur DNA-Manipulation erforderlich. Geben Sie Ihre PCR-Reaktion einfach zum mitgelieferten Vektor mit gebundener Topoisomerase, warten Sie 5 Minuten, und führen Sie die Transformation in kompetente E. coli-Zellen durch.
Effiziente Klonierung
Mit bis zu 95 % der Klone, die das gewünschte Insert tragen, können Sie das Screening der Klone reduzieren, was Zeit und Geld spart. Der pCR-4Blunt-TOPO Vektor hat keine Überhänge für eine effiziente Ligation von PCR-Produkten, die durch thermostabile Proofreading-Polymerasen, PCR-Produkte mit stumpfem Ende generieren.
Das am häufigsten verwendete Klonierungskit
Bei der Klonierung ist das TOPO Verfahren seit über zehn Jahren für Tausende von Wissenschaftlern ein verlässlicher Partner. Die schnelle, einfache und effiziente TOPO Klonierung kam bereits bei einer Vielzahl von Vektoren und in unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz.
Kit-Optionen: Das Zero Blunt TOPO PCR-Klonierungskit für die Sequenzierung
Das Zero Blunt TOPO PCR-Klonierungskit für die Sequenzierung ist mit einer Vielfalt kompetenter Zellen erhältlich, die verschiedene Vorteile gemäß Ihrer Anforderungen bieten:
  • Allgemeine Klonierung: Top10-Zellen (Kat.-Nr. K2875-J10, K2875-20, K2875-40)
  • Hocheffiziente Klonierung: TOP10 Electrocomp™ Zellen (Kat.-Nr. K2880-20, K2880-40)
  • Klonierung allgemein, Resistenz gegen Bakteriophagen T1: DH5α-T1R (Kat.-Nr. K2895-20)
  • Schnelles Wachstum: Mach1™-T1R chemisch kompetente E. coli (Kat.-Nr. K2835-20)
  • Ihre eigenen Zellen (Kat.-Nr. 450159 und 450031)
  • Schnell und einfach: Von der PCR zum Klon in nur drei Schritten einschließlich einer 5-minütigen Klonierungsreaktion
  • Effizient: Bis zu 95 % der Klone mit dem korrekten Insert
  • Bewährt: Zuverlässige Leistung seit mehr als zehn Jahren und mit über 20.000 Referenzen
  • Einfach: Keine Ligase, Post-PCR-Verfahren oder PCR-Primer mit bestimmten Sequenzen erforderlich
  • Präzise: Für die Verwendung mit High-Fidelity-DNA-Polymerasen ist kein A-Überhang am PCR-Produkt erforderlich
  • Antibiotische Resistenz: Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Klonierung, PCR-Klonierung
Order Info
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Klonierungsmethode Blunt TOPO™
Inhalt und Lagerung Box 1:
• Topoisomerase I-aktivierter pCR™4Blunt TOPO™ Vektor
• Salzlösung
• dNTPs
• Kontroll-Template
• T3-, T7-, M13-Vorwärts- und M13-Rückwärtsprimer
• Kontroll-PCR-Primer
• steriles Wasser
Bei -5 bis -30 °C lagern.
Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil.
Format Kit
Produktlinie TOPO
Produkttyp PCR-Klonierungskit
Promoter T7, T3
Menge 10 Reaktionen
Versandbedingung Trockeneis
Vektor TOPO Klonierungsvektoren
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.