Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit, with One Shot™ TOP10 Electrocomp™ E. coli
Artikelnummer. 10338532
Click to view available options
Menge:
25 Reaktionen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10338532
Marke: Invitrogen™ K286020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Linearisierter und Topoisomerase I-aktivierter PCR™-Blunt II-TOPO™ Vektor; Salzlösung; dNTPs; Kontroll-Template; M13-Vorwärts- und -Rückwärts-Primer; steriles Wasser; One Shot™ Chemically Competent oder Electrocomp™ E. coli; S.O.C.-Medium; superhelikales pUC19-Kontrollplasmid
Die schnellste und einfachste Methode für die hocheffiziente Klonierung von PCR-Produkten mit stumpfen Enden, die mit thermostabilen Proofreading-Polymerasen amplifiziert wurden
Das Kit enthält einen linearisierten und Topoisomerase I-aktivierten pCR™-Blunt II-TOPO Vektor für 5-minütige Tischligationen ohne Ligase.
  • ccdB-Gen für Positivselektion
  • EcoRI-Schnittstellen zu beiden Seiten der Einfügestelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Inserts
  • Kanamycin- und Zeocin™-Resistenzgene für Ihre individuelle Auswahl an E. coli
  • SP6-Promoter/Primer-Stelle zur In-vitro-RNA-Transkription und Sequenzierung
  • M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer-Stellen für Sequenzierung oder PCR-Screening
  • Für die nachfolgende Analyse sind ausgewählte Zero Blunt TOPO PCR-Klonierungskits in Kombo-Kits zusammen mit einem PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit (50 Präparate) für schnelle Plasmid-Aufreinigung Ihrer TOPO geklonten Inserts erhältlich
Klonierung, PCR-Klonierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm TOP10
Klonierungsmethode Blunt TOPO™
Inhalt und Lagerung Box 1:
• Linearisiertes und Topoisomerase I-aktiviertes pCR™ Blunt II-TOPO™ Vektor
• Salzlösung
• dNTPs
• Kontroll-Template
• M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer
• Steriles Wasser
Bei -5 bis -30 °C lagern.
Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate stabil.
Box 2:
• One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli
• S.O.C.-Medium
• Superhelikales pUC19-Kontrollplasmid
Bei -68 bis -85 °C lagern.
Format Kit
Produktlinie One Shot
Produkttyp PCR-Klonierungskit
Promoter SP6
Menge 25 Reaktionen
Vektor Blunt DNA-Klonierungsvektoren