Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Urea
Beschreibung
UltraPure™ Urea ist ein effektives Proteindenaturierungsmittel. In einer hochkonzentrierten Harnstofflösung (6 bis 8 M) entfalten sich viele Proteine und trennen sich in ihre konstituierenden Polypeptidketten. UltraPure™ Urea wird auch zur Denaturierung von Nukleinsäuren in Sequenzierungsgelen verwendet.
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 15 – 30 °C Versandbedingungen: Umgebungstemperatur oder Eis Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum |
| Produkttyp | Harnstoff |
| Produktlinie | UltraPure |
| Menge | 2 kg |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
| Form | Pulver |