Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ TEMED
Beschreibung
- Wird zur Polymerisation von Acrylamidgelen verwendet
Acrylamid-Gelelektrophorese, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Gelgießen, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Proteingelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 2 °C bis 8 °C LICHTGESCHÜTZT lagern! |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gelelektrophorese |
| Produktlinie | UltraPure |
| Produkttyp | TEMED |
| Menge | 30 ml |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
- UltraPure TEMED
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane