Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ SSPE, 20X
Click to view available options
Menge:
1 l
10 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
Beschreibung
- UltraPure 20X SSPE ist gebrauchsfertiges Pufferkonzentrat
- Lieferung in 1 l-Kunststoffflaschen bzw. stapelbaren 4 l/10 l -Cubitainer™ Boxen
- Steril gefiltertes UltraPure 20X SSPE enthält 3.0M NaCl, 0.2M NaH2PO4und 0.02M EDTA mit pH-Wert 7.4
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Keine DNase- oder RNase-Aktivität festgestellt. Nachhaltige Verpackung
Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese & -Blotting, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 20 X |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting |
| Produktlinie | UltraPure |
| Produkttyp | SSPE |
| Menge | 1 l |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- UltraPure SSPE, 20X
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.