Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ SSPE, 20X
Artikelnummer. 11578896
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
10 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11578896 10 l 10 Liter
10256282 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11578896 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 15591027
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Anwendungen in den Bereichen Nukleinsäurehybridisierung und Blot-Transfer
  • UltraPure 20X SSPE ist gebrauchsfertiges Pufferkonzentrat
  • Lieferung in 1 l-Kunststoffflaschen bzw. stapelbaren 4 l/10 l -Cubitainer™ Boxen
  • Steril gefiltertes UltraPure 20X SSPE enthält 3.0M NaCl, 0.2M NaH2PO4und 0.02M EDTA mit pH-Wert 7.4
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Keine DNase- oder RNase-Aktivität festgestellt. Nachhaltige Verpackung
Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese & -Blotting, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20 X
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting
Produktlinie UltraPure
Menge 10 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.