Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
- Wird zur Bestimmung des Protein-Molekulargewichts durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet
- Dient zur Unterbrechung von Zellwänden und Dissoziation von Nukleinsäure-Protein-Komplexen in DNA- und RNA-Extraktionsprotokollen
Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese & -Blotting, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Nasseis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Produkttyp | Natriumdodecylsulfat |
| Form | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extraktion von Nukleinsäuren |
| Produktlinie | UltraPure |
| Menge | 500 g |
| Reagenztyp | SDS |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |