Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Phenol
Artikelnummer. 11578736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11578736 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11578736 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 15509037
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nukleinsäureaufreinigung
Mit UltraPure-Phenol wird zur Aufreinigung von Nukleinsäuren verwendet. In einer Mischung aus Phenol und gepufferter wässriger Lösung werden Proteine denaturiert und sammeln sich in der Interphase, während die meisten Nukleinsäuren in der wässrigen Phase verbleiben. UltraPure Phenol enthält keine Konservierungsmittel. Redestilliert und unter einer trockenen Edelgasatmosphäre in bruchfesten, kunststoffbeschichteten braunen Flaschen verpackt.
Leistungs- und Qualitätstests:
Die Farbe von wassergesättigten Proben wird nach der Inkubation bei 2 °C bis 8 °C ausgewertet
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, allgemeine gDNA-Aufreinigungsreagenzien und -Zubehör, Aufreinigung genomischer DNA, Aufreinigung von Plasmid-DNA, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenole
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-/DNA-Extraktion
Produktlinie UltraPure
Reinheit Molekularbiologische Qualität
Menge 500 g
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Pulver
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.