Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Formamide
Artikelnummer. 11518746
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11518746
Marke: Invitrogen™ 15515026
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nukleinsäure-Denaturierungsmittel
UltraPure Formamid wird häufig zur Denaturierung von Nukleinsäuren für die Sequenzierung von Gelelektrophorese, Elektronenmikroskopie und Hybridisierung verwendet. UltraPure Formamid ist bei Raumtemperatur flüssig, wird vakuumdestilliert und unter trockenem Stickstoff verpackt und kann für viele Anwendungen innerhalb von drei Monaten nach dem Kauf wie geliefert verwendet werden. Da die Spaltprodukte von Formamid Nukleinsäuren abbauen, sollte Formamid für empfindliche Anwendungen durch Behandlung mit einem Mischbett-Ionenaustauscherharz unmittelbar vor der Anwendung entionisiert werden.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Fluoreszenz In-situ-Hybridisierung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-situ-Hybridisierung (ISH), Microarray-Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellbildgebung/Nukleinsäure-Gelelektrophorese und -Blotting
Produkttyp Formamid
Produktlinie UltraPure
Reinheit DNase-frei, RNase-frei
Menge 500 g
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Form Flüssig