Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Acrylamide
Artikelnummer. 11598736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11598736 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11598736 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 15512023
Zeitlich begrenzte Angebote für ausgewählte Produkte aus dem Bereich der Molekularbiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 27945
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Drei Mal rekristallisiert, um ein hochgereinigtes Produkt zu gewährleisten
UltraPure™ Acrylamid ist ein wichtiger Bestandteil von Polyacrylamid-Gelen, die für die elektrophoretische Trennung von Nukleinsäurefragmenten und Proteinen verwendet werden. DNA-Fragmente, die durch Restriktionsendonuklease-Verdauung, Sanger-Sequenzierung oder Maxam- und Gilbert-Sequenzierungsmethoden erzeugt werden, können durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) getrennt werden.
  • Proteine können mit Polyacrylamid-Gelen durch verschiedene Verfahren getrennt werden, darunter denaturierende Gele mit SDS oder Harnstoff, isoelektrische Fokussiergele und native Gele in einer Vielzahl von Puffern
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Die Polymerisationszeit wird in einem SDS-Polyacrylamid-Gelsystem ausgewertet
Acrylamid-Gelelektrophorese, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Gelgießen, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Proteingelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gelelektrophorese
Menge 500 g
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie UltraPure
Produkttyp Acrylamid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • UltraPure Acrylamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide