Learn More
Invitrogen™ TrackIt™ 10 bp DNA Ladder
Pre-mixed with sample buffer for ready-to-load convenience
Marke: Invitrogen™ 10488019
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Includes: TrackIt™ 10bp DNA Ladder is supplied at 0.5μg/μL in 10mM Tris-HCl (pH 7.5), 10mM EDTA (pH 8.0), 0.06% XCFF, 0.4% Orange G, and 5% glycerol; For 20 applications
Beschreibung
Life Technologies DNA-Marker und -Leitern sind mit unterschiedlichen Puffern und in verschiedenen Konzentrationen erhältlich, dadurch ergibt sich für jede Anwendung das richtige Produkt. Nutzen Sie die Tabelle unten, um für Ihre Applikation die geeignetste DNA-Leiter herauszufinden.Alle TrackIt Produkte sind gebrauchsfertig (ready to load). Sie werden in einem optimierten Probenpuffer mit Tris-EDTA, Glyzerin und zwei Tracking Dyes (Bromophenolblau und Orange G) geliefert. Alle TrackIt Leitern können bei Raumtemperatur gelagert werden. Alle anderen DNA Leitern sollten bei -20°C gelagert werden.
Legende:
TrackIt: Incl. zwei Tracking Dyes (Bromophenolblau und Orange G), vorgemischt mit Ladepuffer ready-to-load, stabil bei Raumtemperatur
Kann mit T4-DNA-Polymerase oder T4-Polynukleotid-Kinase radioaktiv markiert werden
Kann mit T4-DNA-Polymerase, T4-Polynukleotid-Kinase, DNA-Polymerase 1, oder dem Klenow-Fragment radioaktiv markiert werden
Geeignet für die Mengenschätzungen (Quantität) unbekannter DNA-Proben mit Hilfe von Ethidiumbromid
Kann mit pBR322 alpha-lactamase (Ampicillin-Resistenz) Gen-Sequenz markiert werden
Die Probenpuffer enthalten folgende Komponenten:
Probenpuffer Nr. Komponenten
1. 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM EDTA
2. 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 10 mM EDTA (pH 8,0), 0,06% XCFF, 0,4% Orange G und 5% Glyzerin
3. 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 10 mM EDTA (pH 8,0), 0,06% XCFF, 0,6% Tartrazin und 5% Glyzerin
4. 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 10 mM EDTA (pH 8,0), 0,05% Bromphenolblau, und 5% Glyzerin
5. 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 50 mM NaCl, 0,1mM EDTA
6. 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM NaCl, 10 mM EDTA, 0,05% Bromphenolblau, und 5% Glyzerin
7. 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM NaCl, 0,1 mM EDTA, 0,05% Bromphenolblau, und 5% Glyzerin
8. 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM NaCl, 0,1 mM EDTA
9. 10 mM Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM EDTA
Preise können in Österreich variieren.
Bitte erkundigen Sie sich bei unserem Customer Service Österreich unter Tel.: 0800 208840.
Festnetz gebührenfrei. Mobilfunkpreise abweichend.
Hersteller: 10488019 Art.-Nr.
Typ: TrackIt 10 bp DNA Ladder
Probenpuffer Nr.: 2
Packung: 0,5mg/ml (20 apps)
Bestellinformation
Shipping Condition: Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice
Spezifikation
0.5 μg/μL | |
Liquid | |
20 Applications |
DNA Molecular Weight Marker/Ladder | |
TrackIt™ 10bp DNA Ladder is supplied at 0.5μg/μL in 10mM Tris-HCl (pH 7.5), 10mM EDTA (pH 8.0), 0.06% XCFF, 0.4% Orange G, and 5% glycerol | |
10 to 200 bp |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.