Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit for Sequencing, with One Shot™ MAX Efficiency™ DH5α-T1R E. coli
Beschreibung
Includes
Topoisomerase I-aktivierte PCR™ 4-TOPO™ Vektor; PCR-Puffer; Salzlösung; dNTPs; Kontrollvorlage; T3, T7, M13-Vorwärts- und M13-Rückwärts-Primer; Kontroll-PCR-Primer; steriles Wasser; One Shot™ chemisch kompetent oder Electrocomp™ E. coli; S.O.C.-Medium; Supercoiled pUC19-Kontrollplasmid
Diese Kits enthalten alle notwendigen Bestandteile für die Klonierung und Auswahl rekombinanter Vektoren, die das PCR-Fragment Ihrer Wahl enthalten. Jedes Kit nutzt den pCR™4-TOPO TA-Vektor mit spezieller Sequenzierung der Primerstellen, die bei jeder Reaktion mehr Insert-Sequenz und weniger Vektorsequenz ergeben.
pCR4-TOPO TA-Vektor: Optimiert zur Sequenzierung
Ein Großteil der multiplen Klonierungsstellen wurde vom pCR4-TOPO TA-Vektor entfernt, um den Abstand zwischen Sequenzierprimer- und Insert-Stelle auf maximal 33 bp zu verkürzen. Dies bedeutet, dass Sequenzierreaktionen weniger Vektorsequenz und mehr Insertsequenz ergeben. Der pCR4-TOPO TA-Vektor bietet Bindungsstellen für vier Standardsequenzierprimer: M13 forward, M13 reverse, T7 und T3. Davon enthalten die Kits je einen Aliquot.
pCR4-TOPO TA Klon-Selektion und -Manipulation
Der pCR4-TOPO TA-Vektor enthält Ampicillin- und Kanamycin-Resistenzmarker und eine LacZα-ccdB-Genfusion für die Positivselektion und das Blau-Weiß-Screening. Die minimierte multiple Klonierungsstelle des Vektors umfasst abgrenzende EcoRI-Schnittstellen für eine vereinfachte Exzision klonierter PCR-Produkte und eine einzigartige Sse8387I-Stelle für Nested Deletions vor der Sequenzierung. T7- und T3-Promoter sind auch für die In-vitro-Transkription vorhanden.
Vereinfachte TOPO-basierte Klonierung
Mit dem TOPO-Verfahren sind für die Klonierung weder PCR-Primer mit spezifischen integrierten Sequenzen, noch Post-PCR-Verfahren, Vektorpräparation oder andere zeitintensive Schritte zur DNA-Manipulation erforderlich. Geben Sie Ihre PCR-Reaktion einfach zum mitgelieferten Vektor mit gebundener Topoisomerase, warten Sie 5 Minuten, und führen Sie die Transformation in kompetente E. coli-Zellen durch.
Effiziente Klonierung
Mit bis zu 95 % der Klone, die das gewünschte Insert tragen, können Sie das Screening der Klone reduzieren und somit Zeit und Geld sparen. Der in diesem Kit verwendete pCR4-TOPO TA-Vektor enthält 3'T-Überhänge für eine effiziente Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten mit 3'A-Überhängen.
Der Standard für die Klonierung
Seit über zehn Jahren verlassen sich Tausende Wissenschaftler bei der Klonierung auf das TOPO-Verfahren. Die schnelle, einfache und effiziente TOPO Klonierung kam bereits bei einer Vielzahl von Vektoren und in unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz.
TOPO TA Cloning Kits für die Sequenzierung: Kit-Optionen
Das TOPO TA Cloning Kit für die Sequenzierung ist mit einer Vielfalt kompetenter Zellen erhältlich, die verschiedene Vorteile entsprechend Ihrer Anforderungen bieten:
- Allgemeine Klonierung: TOP10 (Kat.-Nr. K4575-J10, K4575-01, K4575-40)
- Hocheffiziente Klonierung: TOP10 Electrocomp™ Zellen (Kat.-Nr. K4580-01, K4580-40)
- Klonierung allgemein, Resistenz gegen Bakteriophagen T1: DH5α-T1R (Kat.-Nr. K4595-01, K4595-40)
- Schnelles Wachstum: Mach1™-T1R chemisch kompetente E. coli (Kat.-Nr. K4530-20)
- Mehr Sequenzen: Sie erhalten mehr Insertsequenz und weniger Vektorsequenz als bei der Verwendung von standardmäßigen Sequenzierprimern
- Schnell und einfach: Von der PCR zum Klon in nur drei Schritten und 5 Minuten
- Effizient: Bis zu 95 % Klone mit dem korrekten Insert
- Bewährt: Zuverlässige Leistung seit über einem Jahrzehnt mit über 4.000 Referenzen
- VEKTOR: pCR4-TOPO TA-Vektor: Optimierter Klonierungsvektor für verbesserte Sequenzierungsergebnisse
- Klonierungsmethode: TOPO TA Cloning: Topoisomerase I-basiert, 5-minütige Ligation von PCR-Produkten mit 3'-A-Überhängen (Taq-amplifiziert) zum Vektor
- Kompetente Zellen: Verschiedene Optionen: Wählen Sie aus den Kits mit allgemeinen, hocheffizienten, bakteriophagen T1-resistenten oder schnell wachsenden kompetenten Zellen
Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Klonierung, Methylierungsanalyse, PCR-Klonierung, RNAi, Epigenetik und Non-Coding RNA-Forschung, Sequenzierung von Bisulfit-Treated DNA
Spezifikation
Spezifikation
| Bakterien- oder Hefenstamm | DH5α |
| Klonierungsmethode | Topo™-TA |
| Inhalt und Lagerung | Box 1: • Topoisomerase-I-aktivierter pCR™4-TOPO™ Vektor • PCR-Puffer • Salzlösung • dNTPs • Kontroll-Template • T3-, T7-, M13 Vorwärts- und M13-Rückwärts-Primer • Kontroll-PCR-Primer • steriles Wasser Bei -5 bis -30 °C lagern. Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil. Box 2: • One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli • S.O.C.-Medium • Superhelikales pUC19-Kontrollplasmid Bei -68 bis -85 °C lagern. |
| Format | Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatin-Biologie |
| Produktlinie | One Shot |
| Produkttyp | Klonierungskit |
| Promoter | T7, T3 |
| Menge | 50 Reaktionen |
| Vektor | TOPO TA-Klonierungsvektoren |