Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, with One Shot™ MAX Efficiency™ DH5α-T1R E. coli
Beschreibung
Includes
Topoisomerase I-aktivierte pCR™2.1-TOPO™-Vektor; PCR-Puffer; Salzlösung; dNTPs; Kontroll-Template; M13-Vorwärts- und -Rückwärtsprimer; Kontroll-PCR-Primer; steriles Wasser; One Shot™ chemisch kompetentes oder Electrocomp™ E. coli; SOC-Medium; superspiralisiert pUC19-Kontrollplasmid
Sie verwenden einen PCR™ TOPO Vektor mit kovalent gebundener Topoisomerase I für schnelles Klonen und Rekombinanten.
- 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
- Auswahl zwischen T7- (pCR2.1-TOPO) oder T7- und SP6- (pCRII-TOPO) Promotern für In-vitro-RNA-Transkription und -Sequenzierung. Jeder Vektor enthält außerdem M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer-Stellen für die Sequenzierung.
- EcoRI-Schnittstellen zu beiden Seiten der Einfügestelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Inserts
- Kanamycin- und Ampicillin-Resistenzgene für Ihre individuelle E. coli-Auswahl
- Einfaches Blau/weiß-Kolonie-Screening für die Auswahl von Rekombinanten
Klonierung, PCR-Klonierung
Spezifikation
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm | DH5α |
Klonierungsmethode | Topo™-TA |
Inhalt und Lagerung | Box 1: • Topoisomerase-I-aktivierter pCR™2.1-TOPO™ Vektor • PCR-Puffer • Salzlösung • dNTPs • Kontroll-Template • M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer • Kontroll-PCR-Primer • steriles Wasser Bei -5 bis -30 °C lagern. Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil. Box 2: • One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli • S.O.C.-Medium • Superhelikales pUC19-Kontrollplasmid Bei -68 bis -85 °C lagern. |
Format | Kit |
Produktlinie | One Shot™ |
Produkttyp | Klonierungskit |
Promoter | T7, SP6 |
Menge | 25 Reaktionen |
Vektor | TOPO TA-Klonierungsvektoren |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Kaufen Sie 3 gleiche Produkte und bezahlen Sie nur 2
Zeitlich begrenztes Angebot für wichtige Produkte aus dem Bereich Life Science.Aktionscode: 24113Gültig bis zum: 2025-09-19
Tage
0Stunden
2Minuten
2Sekunden
14Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Sehen Sie, wie Ihre Forschung floriert - Sparen Sie bis zu 54 %
Unterstützen Sie Ihre wissenschaftliche Arbeit mit exklusiven Angeboten.Aktionscode: 24109Gültig bis zum: 2025-09-26
Tage
7Stunden
2Minuten
2Sekunden
14Neues Angebot Jetzt sparen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.