Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with pCR™II-TOPO™ Vector and One Shot™ TOP10 Electrocomp™ E. coli
Click to view available options
Menge:
25 Reaktionen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Topoisomerase I-aktivierte pCR™II-TOPO™ Vektor; PCR-Puffer; Salzlösung; dNTPs; Kontroll-Template; M13-Vorwärts- und -Rückwärts-Primer; Kontroll-PCR-Primer; steriles Wasser One Shot™ Chemical Compent oder Electrocomp™ E. coli; S.O.C.-Medium; superhelikales pUC19-Kontrollplasmid.
Verwendet einen PCR™ TOPO Vektor mit kovalent gebundener Topoisomerase I für schnelles Klonen und Rekombinanten.
- 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
- Auswahl zwischen T7- (pCR2.1-TOPO) oder T7- und SP6- (pCRII-TOPO) Promotern für In-vitro-RNA-Transkription und -Sequenzierung. Jeder Vektor enthält außerdem M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer-Stellen für die Sequenzierung.
- EcoRI-Schnittstellen zu beiden Seiten der Einfügestelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Inserts
- Kanamycin- und Ampicillin-Resistenzgene für Ihre individuelle E. coli-Auswahl
- Einfaches Blau/weiß-Kolonie-Screening für die Auswahl von Rekombinanten
Klonierung, PCR-Klonierung
Spezifikation
Spezifikation
| Bakterien- oder Hefenstamm | TOP10 |
| Klonierungsmethode | Topo™-TA |
| Inhalt und Lagerung | Box 1: • Topoisomerase-I-aktivierter pCR™II-TOPO™ Vektor • PCR-Puffer • Salzlösung • dNTPs • Kontroll-Template • M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer • Kontroll-PCR-Primer • steriles Wasser Bei -5 bis -30 °C lagern. Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil. Box 2: • One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli • S.O.C.-Medium • Superhelikales pUC19-Kontrollplasmid Lagerung bei -68 bis -85 °C. |
| Format | Kit |
| Produktlinie | One Shot |
| Produkttyp | Klonierungskit |
| Promoter | T7, SP6 |
| Menge | 50 Reaktionen |
| Vektor | TOPO TA-Klonierungsvektoren |