Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with pCR™II-TOPO™ Vector and One Shot™ Mach1™ T1 Phage-Resistant Chemically Competent E. coli
Artikelnummer. 10043172
Click to view available options
Menge:
25 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10043172
Marke: Invitrogen™ K461020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Topoisomerase I-aktivierter pCR™II-TOPO™ Vektor; PCR-Puffer; Salzlösung; dNTPs; Kontroll-Template; T3, T7, M13-Vorwärts- und M13-Rückwärtsprimer; Kontroll-PCR-Primer; steriles Wasser; One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli; S.O.C.-Medium; superhelikales pUC19-Kontrollplasmid
Entwickelt für die Klonierung von PCR-Produkten direkt aus einer PCR-Reaktion in nur 5 Minuten
TOPO TA Cloning; Kits sind entwickelt für die Klonierung von PCR-Produkten direkt aus einer PCR-Reaktion in nur 5 Minuten (1). Sie verwenden einen PCR™ TOPO Vektor mit kovalent gebundener Topoisomerase I für schnelles Klonen und Rekombinanten.
  • 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
  • Auswahl zwischen T7 (pCR 2.1-TOPO) oder T7 und SP6 (pCRII-TOPO) Promotern für In-vitro-RNA-Transkription und -Sequenzierung. Jeder Vektor enthält außerdem M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer-Stellen für die Sequenzierung.
  • EcoRI-Schnittstellen zu beiden Seiten der Einfügestelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Inserts
  • Kanamycin- und Ampicillin-Resistenzgene für Ihre individuelle E. coli-Auswahl
  • Einfaches Blau/weiß-Kolonie-Screening für die Auswahl von Rekombinanten
Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Klonierung, Methylierungsanalyse, PCR-Klonierung, RNAi, Epigenetik und Non-Coding RNA-Forschung, Sequenzierung von Bisulfit-Treated DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm Mach1™
Zelltyp Chemically Competent
Klonierungsmethode Topo™-TA
Inhalt und Lagerung Box 1:
• Topoisomerase-I-aktivierter pCR™II-TOPO™ Vektor
• PCR-Puffer
• Salzlösung
• dNTPs
• Kontroll-Template
• M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer
• Kontroll-PCR-Primer
• steriles Wasser
Bei -5 bis -30 °C lagern.
Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil.
Box 2:
• One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli
• S.O.C.-Medium
• Superhelikales pUC19-Kontrollplasmid
Lagerung bei -68 bis -85 °C.
Format Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatin-Biologie
Produktlinie One Shot
Produkttyp Klonierungskit
Promoter T7, SP6
Menge 25 Reaktionen
Vektor TOPO TA-Klonierungsvektoren