Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with One Shot™ TOP10 chemically competent E. coli cells
Beschreibung
Includes
Topoisomerase I-aktivierte PCR™ II-TOPO™ Vektor; PCR-Puffer; Salzlösung; dNTPs; Kontrollvorlage; T3, T7, M13-Vorwärts- und M13-Rückwärts-Primer; Kontroll-PCR-Primer; steriles Wasser; One Shot™ chemisch kompetent oder Electrocomp™ E. coli; S.O.C.-Medium; Supercoiled pUC19-Kontrollplasmid
Durch die Eliminierung des zeitaufwändigen und langwierigen Klonens von Restriktionsstellen ist die TOPO Klonierung die zuverlässigste Methode, die mit einem 3-Schritt-Protokoll nur 5 Minuten in Anspruch nimmt und bis zu 95 % Rekombinanten liefert. Dieses Kit enthält den PCR™ II-TOPO TA Vektor.
- 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
- T7- und SP6-Promoter für effiziente In-vitro-Transkription
- M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer-Stellen für die Sequenzierung
- 16 praktische Restriktionsstellen, einschließlich EcoRI, zu beiden Seiten Ihres Inserts für nachfolgende Exzision oder Subklonierung
- Kanamycin- und Ampicillin-Resistenz für Ihre individuelle Auswahl an E. coli
- Einfaches Blau/weiß-Kolonie-Screening für die Auswahl von Rekombinanten
- Enthält OneShot™ TOP10 Kompetente Zellen für zusätzlichen Komfort und höchste Klonierungseffizienz
Anwendungen:
Klonierung, PCR-Klonierung
Spezifikation
Spezifikation
| Bakterien- oder Hefenstamm | TOP10 |
| Bakterielle Antibiotikaresistenz | Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR) |
| Zelltyp | Chemically Competent |
| Klonierungsmethode | Topo™-TA |
| Inhalt und Lagerung | Box 1: • Topoisomerase-I-aktivierter pCR™II-TOPO™ Vektor • PCR-Puffer • Salzlösung • dNTPs • Kontroll-Template • M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer • Kontroll-PCR-Primer • steriles Wasser Bei -5 bis -30 °C lagern. Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil. Box 2: • One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli • S.O.C.-Medium • Superhelikales pUC19-Kontrollplasmid Lagerung bei -68 bis -85 °C. |
| Format | Kit |
| Produktlinie | TOPO |
| Produkttyp | Klonierungskit |
| Promoter | T7, SP6 |
| Menge | 10 Reaktionen |
| Mehr anzeigen |