Learn More
IQGAP1 Mouse, anti-Human, Clone: 2E11A2, Proteintech
Codice prodotto. 18005025 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
150 μL
20 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18005025 150 μL 150µL
18005515 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18005025 Fornitore Proteintech N. del fornitore 685881IG150UL
 Articolo soggetto a restrizioni
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mouse Monoclonal Antibody
The IQGAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IQGAP1. This antibody recognizes human, rat antigen. The IQGAP1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
Antigene IQGAP1
Applicazioni Western Blot, ELISA
Clone 2E11A2
Concentrazione 500 μg/mL
Simboli geni HUMORFA01, IQGAP1, KIAA0051, p195, SAR1
Specie ospite Mouse
Quantità 150 μL
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 8826
Target Species Human, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Antibody Molecular Weight 150 kDa
Forma Liquid
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.