Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ One-Cycle cDNA Kit for use with Thermo Scientific™ One-Cycle Assays
Artikelnummer. 10648524 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
30 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10648524
Marke: Invitrogen™ A10752030
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
50 μM T7-Oligo(dT) Primer, 5X 1st Strand Reaction Mix, 0,1M DTT, 10 mM dNTP, SuperScript™ II (200 Units/μl), 5X 2nd Strand Reaction Mix, E.Coli-DNA-Ligase, E.Coli-DNA-Polymerase I, RNase H, T4 DNA Polymerase, 0,5 M EDTA, RNase-freies Wasser
Enthält praktischerweise alle Reagenzien, die für die doppelsträngige cDNA-Synthese im GeneChip™ Arbeitsablauf erforderlich sind
Das Kit enthält Invitrogens firmeneigene RNase H-Reduced Activity SuperScript™ II reverse Transkriptase und eine qualifizierte Oligo (dt)-haltige Primer zur Durchführung von Reaktionen, die dem Affymetrix– Protokoll entsprechen. Entwickelt, um konsistent höhere Ausbeuten an cDNA in voller Länge für Affymetrix One-Cycle-Assays mit Gesamt-RNA oder Poly A+ ausgewählter RNA (mRNA) zu erzeugen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 50 µM T7-Oligo(dT) Primer, 5X 1st Strand Reaction Mix, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP, SuperScript™ II (200 Units⁄μl), 5X 2nd Strand Reaction Mix, E.Coli-DNA-Ligase, E.Coli-DNA-Polymerase I, RNase H, T4 DNA Polymerase, 0,5 M EDTA, RNase-freies Wasser
Bei ordnungsgemäßer Lagerung bleiben alle Reagenzien garantiert 6 Monate lang haltbar.
Nachweisverfahren Biotin-basiert
Format Kit
Marker oder Farbstoff Biotin
Endprodukttyp cDNA (doppelsträngig)
Probentyp Poly(A+) RNA, Gesamt-RNA
Labeling Target cDNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Erzeugung doppelsträngiger cDNA
Mit Marker oder Farbstoff Nein
Zur Verwendung mit (Geräte) Affymetrix GeneChip™
Markierungsmethode Direkte Markierung
Produktlinie SuperScript
Produkttyp cDNA-Kit
Menge 30 Reaktionen
Versandbedingung Trockeneis