Learn More
Invitrogen™ S.N.A.P.™ Gel Purification Kit
Gebrauchsfertig für Klonierung, Sequenzierung, Transformation oder Transfektion
Marke: Invitrogen™ K199925
Additional Details : Gewicht : 0.28000kg
Includes: Jedes S.N.A.P. Gel-Aufreinigungskit enthält ausreichend S.N.A.P.-Säulen, Entnahmefläschchen und Reagenzien für 25 Gelreinigungen.
Beschreibung
Das S.N.A.P.™ Das Gelreinigungskit wurde für die schnelle Reinigung von DNA-Fragmenten aus Agarose-Gelen entwickelt. Der Schlüssel ist das einzigartige S.N.A.P. Harz, das gebrauchsfertig in einem Spin-Säulenformat geliefert wird. Das Harz bindet Nukleinsäuren effizient bis zu 20 kb und eliminiert organische Extraktionen und die Notwendigkeit zeitaufwendige Ethanolfällungen durchzuführen.
- S.N.A.P.™ Das Gel Purification Kit liefert reine DNA in einem einfach durchzuführenden, schnellen Verfahren
- Entfernen Sie DNA-Bande aus Ihrem Agarose-Gel.
- NaI-Lösung (mitgeliefert) hinzufügen und die Agarose bei 42-50 °C schmelzen.
- Die Probe auf die S.N.A.P.™ Spin-Säule laden.
- Kontamination auswaschen.
- Eluieren Sie DNA in Wasser
Agarose-Gelextraktion, DNA&-RNA-Aufreinigung & Analyse, DNA-Extraktion
Spezifikation
Zentrifugationssäule | |
Kit | |
Gel | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
25 Aufreinigungen | |
Gel-Aufreinigungskit | |
Nukleinsäuren in Gelfragmenten |
Jedes S.N.A.P.™ Gelreinigungskit enthält ausreichend S.N.A.P.™ Säulen, Entnahmefläschchen und Reagenzien für 25 Gelreinigungen. Alle Komponenten bei Raumtemperatur lagern. Alle Reagenzien bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie ordnungsgemäß gelagert werden. | |
Zentrifugationssäule | |
Klonierung, PCR | |
Ethidiumbromid, SYBR-sicher | |
S.N.A.P.™ | |
25 Aufreinigungen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.