Learn More
Invitrogen™ pYES2/NT A, B, & C Yeast Expression Vectors
Artikelnummer. 10072372
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μg
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10072372 20 μg 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10072372 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. V825220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1866.00 CHF
    1380.84 CHF / 1 Sets
    Sparen 485.16 CHF
    26% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Die Vektoren werden superhelikal und lyophilisiert geliefert. pYES2/NT wird in drei Leserahmen bereitgestellt. Enthält einen lacZ-Expressionskontrollvektor und einen INVS c1 Hefe-Stich.
S. cerevisiae-Expressionsvektor, abgeleitet vom übergeordneten pYES2-Vektor
  • Enthält das URA3-Gen zur Auswahl in Hefe
  • pYES2/NT verfügt über ein N-terminales Xpress™ Epitop für den Nachweis mit Anti-Xpress-Antikörper und ein Polyhistidin (6xHis)-Tag für die Aufreinigung mit Nickel-Chelatharz
Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolation und Analyse, S. cerevisiae-Expressionssysteme, Hefeexpression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Promoter GAL1
Produkttyp Hefe-Expressionsvektor
Inhalt und Lagerung Die Vektoren werden superhelikal und lyophilisiert geliefert. pYES2/NT wird in drei Leserahmen bereitgestellt. Sowohl pYES/NT als auch pYES/CT enthalten einen lacZ-Expressionskontrollvektor und einen INVS c1 Hefe-Stich. Lagern Sie die Vektoren bei -20 °C. Lagerung des Stichs bei 4 °C. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AMPR)
Proteinmarkierung His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag, Xpress Epitop-Tag
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
Menge 20 μg
Vektor pYES
Produktlinie YES