Learn More
Invitrogen™ pYES2.1 TOPO™ TA Yeast Expression Kit
Product Code. 10444202
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
20 Reaktionen
missing translation for 'unitSize':
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
10444202 20 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 10444202 missing translation for 'mfr' Invitrogen™ missing translation for 'supplierNo' K415001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2205.00 CHF
    1631.70 CHF / 20 Reaktionen
    Sparen 573.30 CHF
    26% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Jedes pYES2.1 TOPO TA Expressionskit enthält zwei Boxen. Die pYES2.1 TOPO TA-Box enthält alle für die Ligation erforderlichen Reagenzien, einschließlich 200 ng des Topoisomerase I-aktivierten pYES2.1/V5-His-TOPO Vektors, steriles Wasser, dNTPs 10x PCR-Puffer, Salzlösung, Kontroll-Template und -Primer, GAL1 Vorwärts- und V5-C-Term-Rückwärtsprimer für Sequenzierung oder PCR-Screening und ein Expressionskontrollplasmid. Die andere Box enthält alle für die Transformation erforderlichen Reagenzien, einschließlich 21 x 50 μl Aliquoten aus chemisch kompetenten TOP10F' E. coli, S.O.C.-Medium und superhelikaler pUC19-Plasmidkontrolle.
Ermöglicht direktes Klonieren von Taq-amplifizierten PCR-Produkten in einen Saccharomyces-cerevisiae-Expressionsvektor
  • Verwendet linearisierten, Topoisomerase I-aktivierten pYES2.1/V5-His-TOPO Vektor für das fünfminütige Klonen auf dem Labortisch und erzeugt >85 % Rekombinanten
  • pYES2.1/V5- His-TOPO Vektor mit 2μ-Replikationsursprüngen für ein Hochkopie-Pflegegen zur auxotrophen Selektion auf kostengünstigen Minimalmedien
  • C-terminales V5-Epitop und Polyhistidin(6xHis)-Tags für effiziente Detektion und Aufreinigung
Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolation und Analyse, S. cerevisiae-Expressionssysteme, Hefeexpression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Promoter GAL1
Produkttyp TA Hefe-Expressionskit
Inhalt und Lagerung Jedes pYES2.1 TOPO™ TA-Expressionskit enthält zwei Boxen. Die pYES2.1 TOPO™ TA-Box enthält alle für die Ligation erforderlichen Reagenzien, einschließlich 200 ng des Topoisomerase I-aktivierten pYES2.1/V5-His-TOPO™ Vektors, steriles Wasser, dNTPs 10x PCR-Puffer, Salzlösung, Kontroll-Template und -Primer, GAL1 Vorwärts- und V5-C-Term-Rückwärtsprimer für Sequenzierung oder PCR-Screening und ein Expressionskontrollplasmid. Bei -20°C lagern. Die One Shot™ Box enthält alle für die Transformation erforderlichen Reagenzien, einschließlich 21 50 µl-Aliquoten aus chemisch kompetenten TOP10F´ E. coli, S.O.C.-Medium und superhelikaler pUC19-Plasmidkontrolle. Bei -80°C lagern. Alle Komponenten bleiben bei der angegebenen Temperatur garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AMPR)
Proteinmarkierung His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag
Klonierungsmethode Topo™-TA
Menge 20 Reaktionen
Vektor pYES, TOPO TA Cloning Vektoren
Produktlinie TOPO, YES