Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Precipitator Module
Die daraus resultierende DNA kann für die anspruchsvollsten Anwendungen genutzt werden
Marke: Invitrogen™ K210022
Additional Details : Gewicht : 1.08000kg
Includes: Das PureLink HiPure Präzipitationsmodul enthält HiPure Fällungsmittel sowie 5 ml- und 30 ml-Spritzen.
Description
- Ermöglicht eine schnelle, einfache und effiziente Entsalzung und Konzentration von mittels Anionenaustauschchromatographie isolierter Plasmid-DNA
- Traditionelle Methode zur DNA-Fällung von via Anionenaustausch isolierter Plasmid-DNA durch Isopropanol-Fällung gefolgt von der Zentrifugation und Trocknung der DNA, was zeitaufwändig und arbeitsintensiv ist
- Ermöglicht die Konzentration von Plasmid-DNA innerhalb von 5 Minuten, macht Zentrifugation überflüssig und verringert das Risiko des Verlusts von DNA-Pellets bei der Entfernung des Überstands mit einer Ausbeute von > 80 %
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Maxiprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifications
Das PureLink™ HiPure Präzipitationsmodul enthält HiPure Präzipitatoren sowie 5 ml- und 30 ml-Spritzen. Alle Komponenten bei Raumtemperatur lagern. | |
Anionenaustauschharz | |
Plasmid-DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
PureLink™ | |
25 Aufreinigungen | |
Plasmid-DNA |
Spritze | |
Bakterienkultur | |
Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription | |
> 200 µg (große) Plasmid-DNA | |
Präzipitationsmodul | |
Raumtemperatur | |
5 min |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.