Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Midi/Maxiprep Precipitators
Schnelle, einfache und effiziente Entsalzung und Konzentrierung von Plasmid-DNA mittels Anionenaustauschchromatographie
Marke: Invitrogen™ K210020S
Additional Details : Gewicht : 0.19000kg
Beschreibung
Herkömmliche Methode zur DNA-Fällung von via Anionenaustausch isolierter Plasmid-DNA durch Isopropanol-Fällung gefolgt von der Zentrifugation und Trocknung der DNA, was zeitaufwändig und arbeitsintensiv ist.
- Der PureLink HiPure Precipitator ermöglicht die Aufkonzentration von Plasmid-DNA aus Bakterienkulturen innerhalb von 5 Minuten. Dies erfolgt mittels Anionenaustauschharz ohne Zentrifugation und Risiko des Verlusts von DNA-Pellets während der Entfernung des Überstands.
- Die Rückgewinnung ist > 80 % und die resultierende Plasmid-DNA ist gebrauchsfertig für anspruchsvollste Anwendungen wie Transfektion.
Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz (manuell)
Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, Midiprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Bakterienkultur | |
Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription | |
100 bis 200 μg (mittlere) Plasmid-DNA | |
Plasmid Midi/MaxiPrep Fällungsmittel | |
Raumtemperatur | |
5 min |
Anionenaustauschharz | |
Plasmid-DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
PureLink™ | |
4 Aufreinigungen | |
Plasmid-DNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.