missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Filter Midi/Maxi Starterkit

Reinigen Sie hochwertige transfektionsfähige Plasmid-DNA in weniger als zwei Stunden auf

Marke:  Invitrogen™ 114756S

Additional Details : Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 13195453

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Includes: 4 Säulen

Beschreibung

Beschreibung

Die PureLink HiPure Plasmid Filter-Kits dienen zur Isolierung von hochreiner Plasmid-DNA aus 25 bis 500 ml Bakterienkulturen. Die PureLink HiPure Plasmid Filter-Kits enthalten HiPure Filtersäulen, die Filtration für die Klärung der bakteriellen Lysate mit Anionenaustausch-Harz zur Aufreinigung von Plasmid-DNA in einem einzigen Gerät verbinden. Die resultierende Plasmid-DNA entspricht in der Qualität der DNA, die durch Aufreinigung mit zwei Läufen durch Cäsiumchlorid-Gradienten, der strengsten Methode zur DNA-Aufreinigung, erreicht wird. Für Transfektionen und andere Anwendungen, ohne zusätzliche Schritte zur Entfernung von Kontaminanten wie RNA, Proteine oder Endotoxine. Zusätzlich minimiert der Verzicht auf Phenol, Chloroform, Ethidiumbromid und Cäsiumchlorid aus dem Protokoll eine Exponiertheit gegenüber gesundheitsschädlichen Substanzen und deren Entsorgung.

  • PureLink HiPure Plasmid Filter-Kits bieten: Einfache Protokolle – bakterielle Lysat-Klärung ohne Zentrifugation
  • Hohe Erträge – bis zu 200 μg bei Midipreps und bis zu 850 μg bei Maxipreps
  • Zuverlässiges Leistungsverhalten – die mit diesen Kits aufgereinigte hochwertige Plasmid-DNA ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen geeignet
  • Durch Hinzufügen einer HiPure Filter-Säule zu den PureLink HiPure Plasmid-Kits wird die schnelle Reinigung des bakteriellen Lysats ohne Zentrifugation ermöglicht
  • Die Lysat-Filterpatrone ist in die DNA-bindende Säule integriert und ermöglicht den kombinierten Schritt der Lysat-Klärung und Plasmid-DNA-Bindung direkt an das Anionenaustausch-Harz
  • Eine einzelne Säulenwaschung entfernt Verunreinigungen wie RNA, Proteine, Metaboliten und andere niedermolekulare Moleküle. Die ultrareine Plasmid-DNA wird dann mit einem Puffer mit hoher Salzkonzentration eluiert.
  • Die DNA wird anschließend entsalzt und in einem Schritt mit einer Isopropanol-Fällung konzentriert und anschließend durch Zentrifugation gesammelt
  • Das gesamte Protokoll kann in etwa zwei Stunden ausgeführt werden; die Aufreinigungszeit beträgt 90 Minuten

Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Midiprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

Spezifikation

Spezifikation

Anionenaustauschharz mit Lysatklärungsfilter
Klonierung, In-vitro-Transkription, Sequenzierung der nächsten Generation, Nukleinsäure-Markierung, PCR, Sequenzierung, Transfektion, Transformation
100-200 μg (mittelgroß) Plasmid-DNA
1000 μg
Bakterienkultur
2
Plasmid-DNA
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.