Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Air Porous Tape
Komponente im PureLink 96-Plasmid-Aufreinigungssystem
Marke: Invitrogen™ 12262010
Additional Details : Gewicht : 0.44000kg
Includes: Packung mit 50 Stück
Beschreibung
- PureLink Luftdurchlässiges Klebeband bietet ein Verfahren für die Hochdurchsatz-Isolierung von Plasmid-DNA im PureLink 96 Plasmid-Aufreinigungssystem und ermöglicht eine ordnungsgemäße Belüftung von Bakterienkulturen
Automatisierte Nukleinsäureaufreinigung, automatisierte Plasmid-DNA-Aufreinigung, automatisierte Gesamt-RNA-Isolierung, Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, MiniPrep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Weiß | |
Automatisierte Nukleinsäureaufreinigung, DNA-Extraktion | |
PureLink™ | |
50 Stück |
Packung mit 50 Stück Die PureLink™ 96 Komponenten werden bei Raumtemperatur geliefert. Bei Erhalt die Komponenten bei Raumtemperatur aufbewahren. | |
384-Well-Platten, 96-Well-Platten | |
Luftdurchlässiges Klebeband | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.