Learn More
Invitrogen™ PureLink™ 96 Receiver Plates
Gleichzeitige Reinigung von 96 oder 384 Plasmid-DNA-Proben
Marke: Invitrogen™ 12193025
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Includes: The PureLink 96 Plasmid-Aufreinigungssystem ist als komplettes Kit erhältlich und enthält Filterplatten, Auffangplatten, luftdurchlässiges Klebeband, Folienband, Wachstumsblöcke, Lysepuffer, TE-Puffer, Zellsuspensionspuffer und RNase A.
Beschreibung
- Die Zentrifugationsmethode unterbindet Kreuzkontaminationen
- Das PureLink 96 Plasmid-Aufreinigungssystem wurde für die Hochdurchsatz-Isolierung von Plasmiden mit hoher Kopienzahl entwickelt
- Mit dem Protokoll des PureLink 96 Plasmid-Aufreinigungssystems können bis zu 96 Plasmid DNA-Proben gleichzeitig gereinigt werden
- Neue Technologie unterbindet zeitaufwendige Zellernte und alkalische Lyseschritte und spart Zeit und Aufwand
- Einzigartiges zentrifugationsbasiertes Format des PureLink 96 Plasmid-Aufreinigungssystems eliminiert die Möglichkeit einer Kreuzkontamination zwischen Wells, einem kritischen Faktor in PCR und Mikroarrays
- Isolierte Plasmid-DNA eignet sich optimal für automatisierte Sequenzierungsreaktionen, weil sie eine überragende Leselänge und Datenqualität aufweist
- Es können bis zu 96 Proben gleichzeitig, aber auch kleinere Mengen verarbeitet werden
- Das PureLink 96 Plasmid-Aufreinigungssystem ist kompatibel mit einer Vielzahl von Zentrifugen, Robotern, Pipettiergeräten, automatisierten Sequenzierern und chemischen Sequenzierungsverfahren
- PureLink 384 Plasmid-Aufreinigungsplatte wurde für die Ultrahochdurchsatz-DNA-Isolierung entwickelt
- Durch die Verwendung derselben Technologie wie das PureLink 96 Plasmid-Aufreinigungssystem reduziert die PureLink 384 Plasmid-Aufreinigungsplatte Zeit und Aufwand und isoliert gleichzeitig zuverlässig hochwertige Plasmid-DNA für DNA-Sequenzierung, PCR und Restriktionsverdau
- PureLink 96: Probengröße 1,3 ml Kultur; typische Ausbeute bis zu 3 – 5 μg
- PureLink 384: Probengröße 200 μl Kultur; typische Ausbeute bis zu 2 – 3 μg
Automatisierte Nukleinsäureaufreinigung, automatisierte Plasmid-DNA-Aufreinigung, automatisierte Gesamt-RNA-Isolierung, Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, MiniPrep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Das PureLink™ 96-Plasmid-Aufreinigungssystem ist als komplettes Kit erhältlich und enthält Filterplatten, Auffangplatten, luftdurchlässiges Klebeband, Folienband, Wachstumsblöcke, Lysepuffer, TE-Puffer, Zellsuspensionspuffer und RNase A. Komponenten sind auch separat erhältlich. PureLink™ 384 Plasmid-Aufreinigungsplatten sind in Packungen à 25 Stück erhältlich. PureLink™ 384 Prälysepuffer ist auch separat erhältlich. Bei Raumtemperatur lagern. Alle anderen Komponenten bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert für 2 Jahre stabil. | |
Robotersysteme zur Handhabung von Flüssigkeiten | |
Auffangplatte | |
Auffangplatte | |
Raumtemperatur |
96-Well-Platte | |
Automatisierte Sequenzierungsreaktion | |
PureLink™ | |
50 Platten |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.