Learn More
Invitrogen™ PureLink™ 384 Pre-Lysis Buffer
Beschreibung
Includes
125 ml-Flasche
Die PureLink 384 Plasmid-Aufreinigungsplatte wurde für die DNA-Isolierung mit extrem hohem Durchsatz entwickelt. Durch die Verwendung derselben Technologie wie das PureLink 96 Plasmid-Aufreinigungssystem werden Zeit und Aufwand reduziert und gleichzeitig hochwertige Plasmid-DNA für DNA-Sequenzierung, PCR und Restriktionsverdauungen zuverlässig isoliert.
- PureLink 96: Probengröße 1.3 ml Kultur; typische Ausbeute bis zu 3–5 μg
- PureLink 384: Probengröße 200 μl Kultur; typische Ausbeute bis zu 2–3 μg
- Gleichzeitige Reinigung von 96 oder 384 Plasmid-DNA-Proben
- Einzigartige Zentrifugationsmethode verhindert Kreuzkontaminationen
- PureLink 96 Plasmid-Aufreinigungssystem wurde für die Isolierung von Plasmiden mit hoher Kopienzahl und hohem Durchsatz entwickelt
- Neuartige Technologie eliminiert zeitaufwendige Zellernte und alkalische Lyseschritte und spart so Zeit und Aufwand
- Einzigartiges zentrifugationsbasiertes Format des PureLink 96 Plasmid-Aufreinigungssystems eliminiert problematische Kreuzkontaminationen zwischen Wells, ein kritisches Problem bei der PCR- und Microarray-Analyse
- Isolierte Plasmid-DNA eignet sich optimal für automatisierte Sequenzierungsreaktionen, weil sie eine überragende Leselänge und Datenqualität aufweist
- Es können bis zu 96 Proben gleichzeitig, aber auch kleinere Mengen verarbeitet werden
- Das PureLink 96 Plasmid-Aufreinigungssystem ist kompatibel mit einer Vielzahl von Zentrifugen, Robotern, Pipettiergeräten, automatisierten Sequenzierern und chemischen Sequenzierungsverfahren
Automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, automatisierte Plasmid-DNA-Aufreinigung, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Miniprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | Lysepuffer |
| Inhalt und Lagerung | 125 ml Die PureLink™ 96-Komponenten werden bei Raumtemperatur geliefert.Nach Erhalt die Komponenten bei Raumtemperatur aufbewahren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automatisierte Sequenzierungsreaktion |
| Produktlinie | PureLink |
| Menge | 125 mL |