Learn More
Invitrogen™ pTrcHis TOPO™ TA Expression Kit
Ermöglichen eine schnelle und effiziente Klonierung von PCR-Produkten in prokaryotischen Expressionsvektoren für eine regulierte Expression des trc-Promotors auf hohem Niveau
Marke: Invitrogen™ K441001
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Includes: Jedes pTrcHis-2 TOPO TA-Expressionskit enthält zwei Boxen. Die TOPO TA-Box enthält 200 ng Topoisomerase I-aktivierten pTrcHis-TOPO oder pTrcHis2-TOPO Vektor, steriles Wasser, dNTPs, 10x PCR-Puffer, ein Kontroll-Template und -Primer, Primer für Sequenzierung oder PCR-Screening und ein Expressionskontrollplasmid. Die TOP10 Box enthält einundzwanzig 21 x 50 μl-Aliquoten TOP10 Chemisch kompetente E. coli, S.O.C.-Medium und ein superhelikales Kontrollplasmid.
Beschreibung
- Der Vektor enthält das Minicistron-Element für eine verbesserte Translationseffizienz eukaryotischer Proteine in E. coli
- Der Vektor wird linearisiert geliefert und mit Topoisomerase I für die fünfminütige TOPO Klonierung mit > 85 % Klonierungseffizienz aktiviert
- N-terminales Xpress-Epitop für den Nachweis mit einem Anti-Xpress-Antikörper
- N-terminales Polyhistidin (6xHis)-Tag zur Aufreinigung mit Nickel-Chelatharz und zur Erkennung mit Anti-HisG-Antikörper
- Enterokinase-Trennstelle für die effiziente Entfernung von N-terminalen Fusionstags
- C-Terminaler Polyhistidin-Tag (6xHis) zur Reinigung mittels Nickel-Chelatharz und zum Nachweis mit Anti-His(C-Term)-Antikörper
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Induzierbar | |
Trc, lacO | |
Keine | |
Ampicillin (AMPR) | |
EK (Enterokinase)-Erkennungsstelle | |
Zellbasierte Expression | |
Topo™-TA | |
TOPO™ |
IPTG | |
TA Expressionskit | |
Die pTrcHis- und pTrcHis-TOPO™ TA-Expressionskits enthalten jeweils zwei Boxen. Die TOPO™ TA-Box enthält 200 ng Topoisomerase I-aktivierten pTrcHis-TOPO™ oder pTrcHis2-TOPO™ Vektor, steriles Wasser, dNTPs, 10x PCR-Puffer, ein Kontroll-Template und -Primer, Primer für Sequenzierung oder PCR-Screening und ein Expressionskontrollplasmid. Die One Shot™ TOP10 Box enthält einundzwanzig 50 µl-Aliquoten TOP10 Chemisch kompetente E. coli, S.O.C.-Medium und ein superhelikales Kontrollplasmid. Lagerung der TOPO TA Cloning™ Box bei -20 °C. Lagerung der One Shot™ Box bei -80 °C. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
TOP10 | |
E. coli | |
His-Tag (6x), Xpress Epitop-Tag | |
pTrc |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.