Learn More
Invitrogen™ ProQuantum™ Human IFNγ Immunoassay-Kit
Messen Sie Zytokin-Proteine mit geringem Probenverbrauch und hoher Empfindlichkeit auf einem qPCR-Gerät
Marke: Invitrogen™ A35576
742.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21989" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.22720kg
Beschreibung
- Hohe Empfindlichkeit – erkennt niedrige Proteinkonzentrationen mit größerer Empfindlichkeit als herkömmliche Methoden wie ELISA
- Verwendung bei geringem Probenverbrauch – 2-5 μl Probe (z. B. 2 μl vs 75 μl für Drillingswells mit anderen Methoden)
- Schneller, einfacher Arbeitsablauf – ohne Waschschritte, 2 Stunden von Probe zu Antwort
- Breiter dynamischer Bereich – 5 Protokolle minimieren die Verdünnungen, um sicherzustellen, dass sie in den Bereich fallen
- Kein Ankauf eines firmeneigenen Geräts – kann auf jedem Echtzeit-PCR-Gerät verwendet werden
- Schließt intuitive cloudbasierte Software ein – für die robuste Datenanalyse und einen statistischen gruppenweisen Vergleich
Spezifikation
Gehäuse P01579 | |
<0,01 pg/mL | |
ProQuantum | |
Human | |
qPCR-Instrumente | |
IFG; IFI | |
FAM™ | |
RUO | |
-20 °C | |
30 min |
0.0128 – 5000 pg/ml | |
Taqman™ Echtzeit-PCR | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Zytokin-Protein-Quantifizierung | |
3458 | |
Assay-Verdünnungspuffer<Br>Antikörper-Konjugat A<Br>Antikörper-Konjugat B<Br>Antikörperkonjugat-Verdünnungspuffer<Br>Standard<Br>Master Mix<Br>Ligase | |
96 Tests | |
Serum, 2-5 μl; Überstand, 2-5 μl; Plasma, 2-5 μl | |
Human | |
2 h |