Learn More
Invitrogen™ pLenti6/V5 Directional TOPO™ Cloning Kit
Direktionale TOPO-Klonierungsstelle für schnelles und effizientes direktionales Klonieren von PCR-Produkten mit stumpfen Enden
Marke: Invitrogen™ K495510
Additional Details : Gewicht : 0.07000kg
Beschreibung
- Enthält TOPO-adaptierten ViraPower lentiviralen Expressionsvektor, pLenti6/V5-D-TOPO für schnelles PCR-basiertes Klonen und Expression eines Zielgens in teilenden und nicht teilenden Säugetierzellen
- Der Vektor verfügt über einen CMV-Promotor zur Förderung der hochqualifizierten, konstitutiven Expression des Zielgens und des Blasticidin-Selektionsmarkers für eine zuverlässige Selektion in Säugetierzellen
- Hocheffiziente und schnelle Klonierung
- Produziert replikationsinkompetente Viren für verbesserte Biosicherheit des Systems
- RSV-(Rouse Sarcoma Virus)-Enhancer/Promotor für die Tat-unabhängige Produktion von viraler mRNA in der Zelllinie des Produzenten
- Modifizierte HIV-1 5'- und 3'-LTR (Long Terminal Repeats) für virale Verpackung und reverse Transkription
- HIV-1 psi (ψ)-Verpackungsreihenfolge für virale Verpackungen
- HIV-RRE (Rev Response Element) für den Rev-abhängigen nuklearen Export von ungespleißter viraler mRNA
- (CMV) sofortiger frühzeitiger Promotor für die hochqualifizierte konstitutive Expression von Genen von Interesse in Säugetierzellen.
- C-terminales V5-Epitop für die Erkennung rekombinanter Proteine
- Blasticidin-(bsd)-Resistenzgen zur Selektion in E. coli und Säugetierzellen
- Ampicillin-Resistenzgen für die Auswahl in E. coli
- pUC-Ursprung für Replikation mit vielen Kopien und Erhaltung des Plasmids in E. coli
Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Virusgenbereitstellung
Spezifikation
Direktionales TOPO™ | |
pLenti⁄V5-D-TOPO™ Reagenzien (Box 1) Bei -20 °C lagern • Penti6⁄V5-D-TOPO™ Reagenzien (15-20 ng⁄µgl linearisierte Plasmid-DNA in: 50 % Glycerin, 50 mM Tris-HCl, pH 7,4 (bei 25 °C), 1 mM EDTA, 2 mM DTT, 0,1 % Triton X-100, 100 µg⁄ml BSA, 30 µM Bromophenolblau) • dNTP-Mix (je 12,5 mM dATP, dCTP, dGTP, dTTP in Wasser, pH8 bei einem Gesamtvolumen von 10 µl) • Salzlösung (1,2 M NaCl und 0,06 M MgCl2, Volumen von 50 µl) • Wasser (1 ml) • CMV Vorwärts-Sequenzierungsprimer (0,1 µg⁄µl im TE-Puffer, pH8, pH8 bei einem Gesamtvolumen von 20 µl) • PCR-Kontrollprimer (je 0,1 µg⁄µl im TE-Puffer, pH8, PH8 bei einem Gesamtvolumen von 10 µl) • PCR-Kontrollvorlage (0,1 µg⁄µl in TE-Puffer, pH8, pH8 bei einem Gesamtvolumen von 10 µl) • Plenti6⁄V5-GW⁄lacZ (lyophilisiert in TE-Puffer, pH8, 10 µg) One Shot™ Stbl3™ chemisch kompetentes E. |
|
Virale Expression | |
TOPO-Klonierungskit | |
V5-Epitop-Tag | |
pLenti, Direktionale TOPO Vektoren |
Konstitutiv | |
Lentiviral | |
TOPO™, ViraPower™ | |
CMV | |
Blasticidin |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.