Learn More
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qPCR Kit w/ROX
Kombinieren Sie leistungsstarke Technologien für reverse Transkriptase und DNA-Polymerase, um eine präzise und genaue Genexpressionsanalyse zu ermöglichen.
1130.00 CHF - 4720.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). |
---|---|
Nachweisverfahren | SYBR |
PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11588656
|
Invitrogen™
11746100 |
100 Reaktionen |
1130.00 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11598656
|
Invitrogen™
11746500 |
500 Reaktionen |
4720.00 CHF
500 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Einstufige qRT-PCR-Kits mit ROX kombinieren die leistungsfähigsten Reverse-Transkriptase- und DNA-Polymerase-Technologien für präzise und genaue Analysen der Genexpression in einem praktischen Ein-Schritt-Format mit hohem Durchsatz. SuperScript™ III Reverse Transkriptase erzeugt höhere Erträge von cDNA in voller Länge für eine breitere Gendarstellung. Platinum™ Taq DNA-Polymerase aktiviert schneller und vollständiger als andere Hot-Start-Enzyme, um eine empfindlichere Amplifikation zu ermöglichen. ROX Referenzfarbstoff, vorgemischt in optimaler Konzentration für ABI-Instrumente.
- Bietet ein hocheffizientes, kostengünstiges qRT-PCR-System mit Nachweis per SYBR Green I
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
Standard | |
Platinum™, SYBR™, SuperScript™ | |
Trockeneis | |
2X |
SYBR | |
Taq DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
Genexpression | |
RNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.