Learn More
Platinum™, SYBR™ GreenER™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix Universal
Beschreibung
Includes
2x SYBR GreenER qPCR SuperMix und ein separates Röhrchen mit ROX Referenzfarbstoff
SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMixes Universal verfügt über die neueste Hochleistungstechnologie, um die zuverlässigsten Genexpressionsdaten auf einer Vielzahl von Plattformen bereitzustellen, darunter ABI 7500, Corbett Rotor-Gene™, MJ Chromo4™ und Opticon™ sowie Geräte von Stratagene. Das speziell entwickelte SYBR™ GreenER™ System bietet beste Empfindlichkeit, Spezifität und Reproduzierbarkeit. Ein neuartiger dsDNA-bindender Farbstoff zeigt ein helleres Signal für erhöhte Empfindlichkeit und weniger PCR-Hemmung als das ursprüngliche SYBR™ Green I, während die gleichen Instrumentenfilter und -einstellungen verwendet werden. Ein optimiertes Puffersystem verbessert die Empfindlichkeit und bietet eine ausgezeichnete Langzeitstabilität. Uracil-DNA-Glykosylase reduziert die Verschleppungskontamination in qPCR.
Acht cDNA-Ziele und acht genomische DNA-Ziele wurden aus 1 ng von cDNA bzw. 6 pg von gDNA ABI PRISM™ 7900HT Sequence Detection System mithilfe der SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix für ABI PRISM™ Geräte amplifiziert. Bei allen 16 Zielen war der Nachweis bei Vorhandensein eines Templates positiv, bei allen Kontrollen ohne Template jedoch negativ.
- Die SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix Kits enthalten einen neuen dsDNA-bindenden Farbstoff, der ein helleres Signal und eine deutlich geringere PCR-Hemmung erzeugt und so eine verbesserte qPCR-Leistung über einen breiten dynamischen Bereich ermöglicht.
Einheitliche Spezifität und Detektion mit geringer Kopienanzahl:
- Das SYBR™ GreenER™ qPCR Reagenziensystem minimiert die Bildung von unspezifischen Produkten, darunter Primer-Dimere, für größere Genauigkeit bei einer Vielzahl von Zielen.
- Die Zuverlässigkeit des SYBR™ GreenER™ qPCR Reagenziensystems führt zudem zu einer höheren Empfindlichkeit.
- Mit SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix können Sie beständig weniger als 10 Kopien eines Ziels in genomischer DNA erkennen.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | Enthält SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix Universal (12,5 ml). SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix Universal ist ein 2x SuperMix mit ROX-Referenzfarbstoff, der in einem separaten Röhrchen (500 µl) geliefert wird. Für 500 Reaktionen auf Basis einer Reaktionsgröße von 50 µl sind ausreichend Reagenzien vorhanden. Bei +4 °C nach Erhalt aufbewahren. |
| Nachweisverfahren | SYBR |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, MJ Chromo4, MJ Opticon |
| Produktlinie | Platinum, SYBR GREENER |
| Produkttyp | Mastermischung für Real-Time PCR SYBR |
| Mehr anzeigen |