Learn More
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG w/ROX
Artikelnummer. p-4927008
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Artikelnummer. 11548656
Marke: Platinum™, SYBR™ 11744100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
2X SuperMix mit SYBR Green I und ROX-Referenzfarbstoffen und 50 mM MgCl2
Gebrauchsfertige Reaktionsgemische für die hochspezifische Echtzeit-Amplifikation von cDNA, genomischer DNA und Plasmid-DNA.
Platinum™ Taq DNA-Polymerase aktiviert schneller und vollständiger als andere Hot-Start-Enzyme, um eine empfindlichere Amplifikation zu ermöglichen. Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) verhindert Kreuzkontaminationen in Verbindung mit dUTP (im Lieferumfang enthalten) für eine verbesserte Spezifität. ROX-Referenzfarbstoff ist für maximalen Komfort im Mix enthalten. Der ROX Referenzfarbstoff wurde in optimaler Konzentration für ABI-Instrumente vorgemischt.
Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG bietet ein empfindliches und kostengünstiges System für die Detektion per real-time-PCR mit dem Farbstoff SYBR™ Green I
Bestellinformation
Versandbedingungen:Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren SYBR
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System
Produktlinie Platinum, SYBR
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 100 reactions
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 100 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Kompatibilität ABI PRISM™ 7000, ABI PRISM™ 7700, ABI PRISM™ 7900HT, ABI PRISM™ 7900HT Fast, ABI 7300 Real-Time PCR System, ABI GeneAmp™ 5700
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA