Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Quantitative PCR SuperMix-UDG w/ROX
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Beschreibung
Includes
Platinum™ SuperMix-UDG mit ROX für quantitative PCR; Magnesiumchlorid (50mM)
QPCR Supermixe mit ROX sind in zwei Formaten erhältlich:
- Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG mit ROX bietet ein empfindliches und kostengünstiges System für die Detektion per Real-Time PCR mit dem Farbstoff SYBR™ Green I
- Platinum™ qPCR SuperMix-UDG mit ROX bietet überlegene Leistung mit entweder fluorogenen Primern (z. B. LUX™ Primer) oder sondenbasierten Detektionssystemen (z. B. TaqMan™)
Bestellinformation
Bei ordnungsgemäßer Lagerung ganatiert für 6 Monate stabil. Versandbedingungen: Trockeneis.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | • 2 × 1,25 ml Platinum™ Quantitative PCR SuperMix-UDG mit ROX • 1 ml Magnesiumchlorid (50 mmol) Bei -20 °C im Dunkeln lagern. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Platinum Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System |
| Produktlinie | Platinum |
| Produkttyp | SuperMix-UDG für quantitative PCR |
| Mehr anzeigen |