Learn More
Invitrogen™ Platinum™ PCR SuperMix High Fidelity
Product Code. 10545013
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
5000 Reaktionen
Unit Size:
100 Reaktionen
5000 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Anzahl Reaktionen Unit Size
10545013 100 Reaktionen 100 Reaktionen
10175622 5000 Reaktionen 5000 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10545013 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 12532016
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Platinum PCR SuperMix, High Fidelity, wird in Form einer 1.1X-Konzentration geliefert, damit ungefähr 10 % des endgültigen Reaktionsvolumens für den Zusatz von Primer- und Template-Lösungen genutzt werden können. Die Reagenzien sind ausreichend für 100 Amplifikationsreaktionen zu je 50 μl (4 x 1.125 ml). Platinum PCR SuperMix High Fidelity bietet folgende Vorteile: 22 E/ml komplexe, rekombinante Taq DNA-Polymerase, thermostabile GB-D-Polymerase der Spezies Pyrococcus und Platinum Taq Antikörper; 66 mm Tris-SO4 (pH 8.9); 19.8 mm (NH4)2SO4;2.4 mm MgSO4;220 μm dNTPs und Stabilisatoren.
Requires
Template und Primer
Integrierter Heißstart
Platinum PCR SuperMix, High Fidelity, is a ready-to-use mixture of DNA polymerase, salts, magnesium, and dNTPs for efficient PCR amplification. Designed for high-specificity, high-fidelity DNA amplification, Platinum PCR SuperMix reduces reaction set-up time and only requires the addition of template and primer.
Platin PCR SuperMix, High Fidelity, ist eine gebrauchsfertige Mischung aus DNA-Polymerase, Salzen, Magnesium und dNTPs für die effiziente PCR-Amplifikation. Einfach Template und Primer hinzufügen und die Vorbereitungszeit verkürzt sich um die Hälfte.
  • Sechs Mal höhere Genauigkeit als Taq-DNA-Polymerase
  • Amplifikation von Fragmenten bis zu 15 kb
  • Herstellung von Produkten mit stumpfen und 3-A'-Enden, wobei jedoch die meisten Enden 3-A'-Überhänge haben werden
  • Minimierte PCR-Optimierung
Verwendung von PlatinumPCR SuperMix, hohe Wiedergabetreue
Platinum PCR SuperMix, hohe Wiedergabetreue, ist für DNA-Amplifikationen mit hoher Spezifität und Genauigkeit, wie Klonierung oder Mutagenese, bestimmt. Die hohe Wiedergabetreue wird erzielt durch eine Mischung aus Taq DNA-Polymerase und der Pyrococcus-Spezies GB-D-Polymerase mit Korrekturlese-Funktion. Durch Anti-Taq-Antikörper wird eine hohe Spezifität erreicht, was eine automatische “Heißstart”-PCR ermöglicht. Diese Hot-Start-Fähigkeit erhöht die Spezifität und Ausbeute und ermöglicht den Reaktionsaufbau bei Zimmertemperatur.
High-Fidelity-PCR, Heißstart-PCR, Long-Fragment-PCR, PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Order Info
Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration 1.1X
Inhalt und Lagerung • 4× 1,125 ml Platinum PCR SuperMix High Fidelity
Lagerung in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Niedrig
Polymerase Platinum Taq DNA-Polymerase High Fidelity
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Menge 100 Reaktionen
Versandbedingung Nass- oder Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Wiedergabetreue (vs. Taq) 6X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Überhang Gemischt
Reaktionsformat SuperMix oder Master Mix
Größe (Endprodukt) 15 kb oder weniger
Show More Show Less
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.