Learn More
Invitrogen™ Platinum™ PCR SuperMix High Fidelity
Integrierter Heißstart
Marke:  Invitrogen™ 12532024
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10175622
  • 24290.00 CHF / 5000 Reaktionen
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Platinum PCR SuperMix, High Fidelity, wird in Form einer 1.1X-Konzentration geliefert, damit ungefähr 10 % des endgültigen Reaktionsvolumens für den Zusatz von Primer- und Template-Lösungen genutzt werden können. Die Reagenzien sind ausreichend für 100 Amplifikationsreaktionen zu je 50 μl (4 x 1.125 ml). Platinum PCR SuperMix High Fidelity bietet folgende Vorteile: 22 E/ml komplexe, rekombinante Taq DNA-Polymerase, thermostabile GB-D-Polymerase der Spezies Pyrococcus und Platinum Taq Antikörper; 66 mm Tris-SO4 (pH 8.9); 19.8 mm (NH4)2SO4;2.4 mm MgSO4;220 μm dNTPs und Stabilisatoren.
Requires : Vorlage und Primer
Beschreibung
Beschreibung
Platin PCR SuperMix, High Fidelity, ist eine gebrauchsfertige Mischung aus DNA-Polymerase, Salzen, Magnesium und dNTPs für die effiziente PCR-Amplifikation. Einfach Template und Primer hinzufügen und die Vorbereitungszeit verkürzt sich um die Hälfte.
  • Sechs Mal höhere Genauigkeit als Taq-DNA-Polymerase
  • Amplifikation von Fragmenten bis zu 15 kb
  • Herstellung von Produkten mit stumpfen und 3-A'-Enden, wobei jedoch die meisten Enden 3-A'-Überhänge haben werden
  • Minimierte PCR-Optimierung
Verwendung von PlatinumPCR SuperMix, hohe Wiedergabetreue
Platinum PCR SuperMix, hohe Wiedergabetreue, ist für DNA-Amplifikationen mit hoher Spezifität und Genauigkeit, wie Klonierung oder Mutagenese, bestimmt. Die hohe Wiedergabetreue wird erzielt durch eine Mischung aus Taq DNA-Polymerase und der Pyrococcus-Spezies GB-D-Polymerase mit Korrekturlese-Funktion. Durch Anti-Taq-Antikörper wird eine hohe Spezifität erreicht, was eine automatische “Heißstart”-PCR ermöglicht. Diese Hot-Start-Fähigkeit erhöht die Spezifität und Ausbeute und ermöglicht den Reaktionsaufbau bei Zimmertemperatur.
High-Fidelity-PCR, Heißstart-PCR, Long-Fragment-PCR, PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
• 4× 56,25 ml Platinum PCR SuperMix High Fidelity
Lagerung in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei -20 °C.
Platinum Taq DNA-Polymerase High Fidelity
Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
1.1X
Integrierter Heißstart
Gemischt
15 kb oder weniger
Niedrig
Standard
Hot-start PCR, High-fidelity PCR
6X
5000 Reaktionen
SuperMix oder Master Mix
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.