Learn More
Invitrogen™ Platinum™ PCR SuperMix
Artikelnummer. 10594853
Click to view available options
:
5000 Reaktionen
Artikelnummer. 10594853
Marke: Invitrogen™ 11306081
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Platinum PCR SuperMix is supplied at 1.1X concentration to allow approximately 10% of the final reaction volume to be used for the addition of primer and template solutions. Reagents sufficient for 5000 amplification reactions of 50μL each are provided. Platinum PCR SuperMix Components: 22U/mL complexed recombinant Taq DNA polymerase with Platinum Taq Antibody, 22mM Tris-HCl (pH 8.4), 55mM KCl, 1.65mM MgCl2, 220μM dGTP, 220μM dATP, 220μM dTTP, 220μM dCTP, and stabilizers. 5000 rxns: 4 x 56.25mL
Menge 5000 reactions
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR
Anzahl Reaktionen 5000
Überhang 3'-A
Größe (Endprodukt) 5kb or less