Learn More
Invitrogen™ pFastBac™ Doppelexpressionsvektor
Beschreibung
Includes
pFastBac Dual (10 μg) und pFastBac Dual Control-Vektor (4 ng) werden gefriergetrocknet geliefert.
- Der Vektor verfügt über zwei starke Promotoren, den Polyedrin-Promotor und den p10-Promotor, für hohe Expression
- Expressionskontrolle ist enthalten, die sowohl CAT als auch β-Glucuronidase (gus) exprimiert
Herstellung und Titration von Baculovirus, Insekten-Expression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Promoter | p10, Polyhedrin |
| Produkttyp | Expressionsvektor |
| Inhalt und Lagerung | pFastBac™ Dual (10 µg) und pFastBac™ Dual Control-Vektor (4 ng) werden gefriergetrocknet geliefert. Bei -20 °C lagern Bei ordnungsgemäßer Lagerung bleiben Vektoren garantiert 6 Monate lang haltbar. |
| Proteinmarkierung | Nicht markiert |
| Klonierungsmethode | Restriktionsenzym/MCS |
| Menge | 10 μg |
| Vektor | pFastBac |
| Produktlinie | pFastBac |