Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1/V5-His A, B, & C Mammalian Expression Vectors
Enthalten einen starken Promotor für eine starke Expression in Säugetierzellen
Marke: Invitrogen™ V81020
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Includes: Vektoren (und die entsprechende Expressionskontrolle) werden superspiralisiert und lyophilisiert geliefert.
Beschreibung
- Wahl der Auswahlmarkierung zur Erzeugung stabiler Zelllinien
- Epitop-Tag für einfache Detektion mit monoklonalem Antikörper und schnelle Aufreinigung auf Nickel-Chelatharz
- Drei Leseframes zur Vereinfachung der Klonierung in Frames mit Fusions-Tag
Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag | |
pcDNA | |
Konstitutive Expression |
Transfektion | |
Säugetier-Expressionsvektor | |
Vektoren (und die entsprechende Expressionskontrolle) werden superspiralisiert und lyophilisiert geliefert. Lagerung bei -20 °C. Alle Vektoren bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
|
Restriktionsenzym/MCS | |
pcDNA™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.