Learn More
Invitrogen™ pAc5.1/V5-His A, B, & C Vectors
Beschreibung
Includes
Enthält je 20 μg eines Auswahlvektors (pCoBlast oder pCoHygro), pAc5.1/V5-His A, B, C und pAc5.1/V5-His/lacZ.
- Der Vektor enthält den starken, konstitutiven Promotor aus dem Drosophila-Aktin-5C-Gen
- Geringe Größe (5,4 kb) zur Verbesserung der DNA-Ausbeute und zur Steigerung der Effizienz bei der Subklonierung
- C-terminales V5-Epitop-Tag für den schnellen Nachweis mit Anti-V5-Antikörpern
- C-terminales 6xHis-Tag für die einfache Aufreinigung von rekombinanten Fusionsproteinen mit Nickel-Chelatharz
- Ein Satz von drei Vektoren – A, B und C – wird bereitgestellt: Jeder Vektor hat die multiple Klonierungsstelle in einem anderen Leserahmen im Vergleich zur Kodierungssequenz des C-terminalen-Tags
Konstitutive Proteinexpression in Insektenzellen, hohe Proteinproduktion in Insektenzellen, Insektenexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Lyophilisiert |
| Promoter | pAC5 |
| Produkttyp | Drosophila-Expressionsvektor |
| Inhalt und Lagerung | Enthält je 20 µg lyophilisierten pAc5.1/V5-His A, B, C und pAc5.1/V5-His/lacZ. Lagerung bei -20 °C. Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden. |
| Proteinmarkierung | His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag |
| Klonierungsmethode | Restriktionsenzym/MCS |
| Menge | 20 μg |
| Vektor | pAC |