Learn More
Invitrogen™ One Shot™ PIR2 Chemically Competent E. coli
Artikelnummer. 10544963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
11 x 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10544963 11 x 50 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10544963 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C111110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00 CHF
    385.65 CHF / 11 Reaktionen
    Sparen 29.35 CHF
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führt zur Fusion der Donor- und Empfängervektoren und zur Bildung eines einzigen, funktionalen Expressionsvektors
Das Echo™ Klonierungssystem ist ein Zwei-Vektor-System, das das spezifische Cre-lox-Rekombinationssystem von Bakteriophagen P1 (1,2) für schnelles Klonen in mehrere Vektoren verwendet. Ihr Gene von Interesse wird in einen der speziell entwickelten Spendervektoren geklont, der dann mit beliebig vielen verschiedenen Echo™ Akzeptorvektoren rekombiniert werden kann. Die Spender- und Akzeptorvektoren werden in einem Puffer platziert, der Cre-Rekombinase für eine 25 Minuten dauernde In-vitro-Rekombinationsreaktion enthält. Cre verbindet die auf jedem Vektor vorhandene Loxstelle, bringt die DNA-Stränge zusammen, spaltet sie und bindet sie kovalent wieder an. PIR2-kompetente Zellen werden für die Erhaltung von Konstrukten, die toxische Gene exprimieren, oder für Bibliotheken empfohlen. Verwenden Sie diese zum Klonen und zur Wartung Ihres Spendervektorkonstruktes (oder eines anderen Vektors, der den R6K?-Ursprung enthält). Es enthält das Wildtyp-Pir-Gen zur Erhaltung des Vektors bei ca. 15 Kopien pro Zelle.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Ja
Klonierung methylierter DNA Nein
Inhalt und Lagerung • One Shot PIR2 Chemically Competent E. coli (11 x 50 μL)
Store Competent Cells at –80°C.
• pUC19 plasmid (50 μL at 10 pg/μL)
Store pUC19 plasmid at –20°C.
• S.O.C. Medium
Store S.O.C. Medium at 4°C or room temperature.
Bakterielle Antibiotikaresistenz No
Blau-Weiß-Screening Nein
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Vorbereitung von nicht methylierter DNA No
Reduziert Rekombination Ja
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Nein
Spezies E. coli
Format Rörchen
Produktlinie One Shot
Menge 11 x 50 μl