Learn More
Invitrogen™ BL21 Star™ (DE3)pLysS One Shot™ Chemically Competent E. coli
Artikelnummer. 10694963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
21 x 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10694963 21 x 50 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10694963 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C602003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.00 CHF
    401.65 CHF / 1050 Mikroliter
    Sparen 39.35 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Sowohl BL21 Star(DE3) als auch BL21 Star(DE3)pLysS chemisch kompetente E. coli werden in 50 μl-Einweg-Aliquoten mit S.O.C.-Medium und superhelikalem Kontrollplasmid geliefert.
Hochleistungs-BL21-Wirte für eine bessere Proteinausbeute
One Shot BL21 Star (DE3) pLysS E. coli sind chemisch kompetente Zellen, die für Anwendungen entwickelt wurden, die eine hohe Expression nicht-toxischer rekombinanter Proteine aus T7-Promotor-basierten Expressionssystemen (z. B. pRSET T7-Vektoren) mit hoher Kopienzahl erfordern. One Shot BL21 Star (DE3) pLysS chemisch kompetente Zellen haben eine Transformationseffizienz von >1 x 108 KbE/μg Plasmid-DNA.
  • Die hohe mRNA-Stabilität führt zu einer erhöhten Proteinausbeute
  • Ideal für den Einsatz mit T7-Promotor-basierten Plasmiden mit hoher Kopienzahl
  • Niedrige Hintergrundexpression in nicht induzierten Zellen
  • Erhöhte mRNA-Stabilität verbessert den Protein-Ertrag
  • Verbesserte mRNA-Stabilität, sodass aufgrund einer Mutation im RNaseE-Gen (rne131), das am mRNA-Abbau beteiligt ist, reichlich mRNA für die Proteinexpression verfügbar ist
Die Stämme BL21 Star besitzen auf Grund der erhöhten Stabilität der mRNA eine höhere basale Expression heterologer Gene als BL21-Stämme. Daher sind diese Stämme für die Expression toxischer Gene weniger geeignet. Die BL21 Star (DE3) pLysS-Stämme bieten jedoch niedrigere Expressionswerte als die BL21 Star Stämme. Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Bakterienexpression, Bioproduktion, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Nein
Klonierung methylierter DNA Nein
Transformationsleistungsgrad Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg)
Inhalt und Lagerung Sowohl BL21 Star™ (DE3) als auch BL21 Star™ (DE3) pLysS chemisch kompetente E. coli werden in 50 µl-Einweg-Aliquoten mit S.O.C.-Medium und superhelikalem Kontrollplasmid geliefert. Kompetente Zellen bei -80 °C lagern.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Yes (Chloramphenicol)
Blau-Weiß-Screening Nein
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Yes (dcm)
Reduziert Rekombination Nein
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Nein
Spezies E. coli
Promoter T7.
Format Rörchen
Produktlinie One Shot
Menge 21 x 50 μl
Toxic Proteins No
Improves RNA Stability Yes (rne131, pLysS)
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.