Learn More
Invitrogen™ NativePure™ lentivirales Gateway™ Vektor-Kit
Beschreibung
Includes
pLenti6/capTEV-NT-DEST1 (N-terminaler Vektor), pLenti6/capTEV-CT-DEST (C-terminaler Vektor) und pLenti6/capTEV-CT-GW/ARP2 (C-terminal) Kontrollvektor.
- N- oder C-terminale Fusion von rekombinantem Protein von Interesse für CapTEV zulassen± Tag zur Affinitätsreinigung
- Gateway Vektoren, die für die Expression von Proteinen von Interesse in mehreren Expressionssystemen entwickelt wurden
- Lentivirale Vektoren mit capTEVTag, die eine In-vivo -Biotinylierung von Proteinen von Interesse ermöglichen
- Optimierte Reinigungsprotokolle mit Streptavidin Agarose
Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Aufreinigung von Proteinen, Interaktionen zwischen Proteinen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Konstitutiv |
| Liefertyp | Lentiviral |
| Promoter | CMV |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Blasticidin |
| Inhalt und Lagerung | Die 293 FT-Zelllinie in flüssigem Stickstoff lagern und chemisch kompetente One Shot Stbl 3 E. coli bei -80°C. Streptavidin-Agarose,10 % NP-40, NativePure± 5x Lyse-/Bindungspuffer, NativePure± 10x TEV Spaltungspuffer, Lipofectamin 2000, NativePure± Säulen und NativePure± Konzentratoren lagern bei +4°C. NativePure Lentiviral Gateway Vector Kit, AcTEV± Protease, 100mM DTT, Gateway LR Clonase Enzymgemisch, ViraPower Verpackungsgemisch und Blasticidin bei -20 °C lagern. Alle Komponenten bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar. |
| Proteinmarkierung | BioEase-Tag, His-Tag (6x), V5 Epitop-Tag |
| Menge | 1 Kit |
| Vektor | pLenti |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Protein-Protein-Interaktionsstudien, virale Expression |